Learn More
N,N,2,2-Tétraméthyl-1,3-propanediamine, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4229333
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
53369-71-4
C7H18N2
130.23
ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
n,n,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n,2,2-tetramethyl, n,n,2,2-tetramethylpropane-1,3-diamine, n,n-dimethylneopentanediamine, 3-amino-2,2-dimethylpropyl dimethylamine, n1,n1,2,2-tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n1,n1,2,2-tetramethyl, acmc-209l6k, ksc597o9f, uldivzqlpbuhag-uhfffaoysa
104477
N’,N’,2,2-tétraméthylpropane-1,3-diamine
CC(C)(CN)CN(C)C
53369-71-4
C7H18N2
130.23
ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
n,n,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n,2,2-tetramethyl, n,n,2,2-tetramethylpropane-1,3-diamine, n,n-dimethylneopentanediamine, 3-amino-2,2-dimethylpropyl dimethylamine, n1,n1,2,2-tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n1,n1,2,2-tetramethyl, acmc-209l6k, ksc597o9f, uldivzqlpbuhag-uhfffaoysa
104477
N’,N’,2,2-tétraméthylpropane-1,3-diamine
CC(C)(CN)CN(C)C
Nom chimique ou matériau N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 155.0°C to 158.0°C
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH2C(CH3)2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4355
Quantité 25 g
Beilstein 04,III,596
Gravité spécifique 0.82
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.