Learn More
N,N’-Bis(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine, 95 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 345180100
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 4439-20-7 Poids : 0.06000kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 10g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10001801
  • 47.32€ / 10g
En stock, prêt à être expédié : 13
Identifiants chimiques
4439-20-7
148.2
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
78179
C(CNCCO)NCCO
C6H16N2O2
MFCD00002842
n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, n,n'-diethanolethylenediamine, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediyldiimino bis, 1,2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane, 3,6-diazaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis azanediyl diethanol, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylene diamine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl-ethylenediamine, 2-2-2-hydroxyethylamino ethylamino ethanol
2-[2-(2-hydroxyéthylamino)éthylamino]éthanol
Spécification
N, N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Flacon en verre
92°C to 99°C
4439-20-7
100.0
C6H16N2O2
MFCD00002842
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
2-[2-(2-hydroxyéthylamino)éthylamino]éthanol
78179
Poudre et/ou morceaux
Authentic
Blanc à jaune
10g
94.0
95%
(HOCH2CH2NHCH2-)2
n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, n,n'-diethanolethylenediamine, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediyldiimino bis, 1,2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane, 3,6-diazaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis azanediyl diethanol, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylene diamine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl-ethylenediamine, 2-2-2-hydroxyethylamino ethylamino ethanol
C(CNCCO)NCCO
148.2
148.2
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
FDS Documents