Learn More
N,N’-Bis(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3759097
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
4439-20-7
C6H16N2O2
148.2
MFCD00002842
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, n,n'-diethanolethylenediamine, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediyldiimino bis, 1,2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane, 3,6-diazaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis azanediyl diethanol, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylene diamine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl-ethylenediamine, 2-2-2-hydroxyethylamino ethylamino ethanol
78179
2-[2-(2-hydroxyéthylamino)éthylamino]éthanol
C(CNCCO)NCCO
4439-20-7
C6H16N2O2
148.2
MFCD00002842
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, n,n'-diethanolethylenediamine, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediyldiimino bis, 1,2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane, 3,6-diazaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis azanediyl diethanol, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylene diamine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl-ethylenediamine, 2-2-2-hydroxyethylamino ethylamino ethanol
78179
2-[2-(2-hydroxyéthylamino)éthylamino]éthanol
C(CNCCO)NCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N, N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 92°C to 99°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HOCH2CH2NHCH2-)2
Quantité 10 g
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.