Learn More
Alfa Aesar™ N,N-Dibenzyl-4-bromoaniline, 95 %
Marque:  Alfa Aesar™ H27251.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 65145-14-4 Poids : 0.00025kg
Quantité. 250mg
Code produit. 15433647
  • 12.86€ / 250mg
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
65145-14-4
352.275
RSFLPIGKWXARAL-UHFFFAOYSA-N
285423
C1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Br
C20H18BrN
MFCD09037473
4-bromo-n,n-dibenzylaniline, benzenemethanamine, n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl, acmc-20ak9j, 4-bromophenyldibenzylamine, n-4-bromophenyl dibenzylamine, n,n-dibenzyl-4-bromobenzenamine, 4-n,n-dibenzylamino bromobenzene, n-4bromophenyl-n-phenylmethyl benzenemethanamine, benzenemethanamine,n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl
N,N-dibenzyl-4-bromoaniline
Spécification
N,N-Dibenzyl-4-bromoaniline
65145-14-4
MFCD09037473
RSFLPIGKWXARAL-UHFFFAOYSA-N
N,N-dibenzyl-4-bromoaniline
285423
95%
250mg
C20H18BrN
4-bromo-n,n-dibenzylaniline, benzenemethanamine, n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl, acmc-20ak9j, 4-bromophenyldibenzylamine, n-4-bromophenyl dibenzylamine, n,n-dibenzyl-4-bromobenzenamine, 4-n,n-dibenzylamino bromobenzene, n-4bromophenyl-n-phenylmethyl benzenemethanamine, benzenemethanamine,n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl
C1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Br
352.275
352.28
Vidéos
FDS Documents