Learn More
N,N-diéthyl-1,1,1-triméthylsilylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-110035
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
996-50-9
C7H19NSi
145.32
MFCD00009040
JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
70454
CHEBI:85070
diethyl(trimethylsilyl)amine
CCN(CC)[Si](C)(C)C
996-50-9
C7H19NSi
145.32
MFCD00009040
JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
70454
CHEBI:85070
diethyl(trimethylsilyl)amine
CCN(CC)[Si](C)(C)C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7600g/mL
Point d’ébullition 125°C to 126°C
Point d’éclair 10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2NSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.4103 to 1.4123
Quantité 5 g
Fieser 03,317; 04,544; 06,634
Gravité spécifique 0.76
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 145.32
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.