Learn More
N,N-Diéthylsalicylamide, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 437250250
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 19311-91-2 Poids : 0.07500kg
Quantité 25g
Code produit. 11925551
  • 280.00€ / 25g
Expédition estimée
27-04-2021
Identifiants chimiques
19311-91-2
193.24
n,n-diethylsalicylamide, diethylsalicylamide, salicyldiethylamide, salicylamide, n,n-diethyl, benzamide, n,n-diethyl-2-hydroxy, o-hydroxy-n,n-diethylbenzamide, unii-hg05mo88tl, hg05mo88tl, acmc-20ak91, 2-hydroxy-n,n-diethylbenzamide
N,N-diéthyl-2-hydroxybenzamide
C11H15NO2
ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
88006
CCN(CC)C(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
N, N-Diethylsalicylamide
Beige à Blanc
25g
96.0
96% min. (GC)
n,n-diethylsalicylamide, diethylsalicylamide, salicyldiethylamide, salicylamide, n,n-diethyl, benzamide, n,n-diethyl-2-hydroxy, o-hydroxy-n,n-diethylbenzamide, unii-hg05mo88tl, hg05mo88tl, acmc-20ak91, 2-hydroxy-n,n-diethylbenzamide
CCN(CC)C(=O)C1=CC=CC=C1O
193.24
193.24
97%
Authentic
99.1°C to 100.3°C
19311-91-2
100.0
C11H15NO2
ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
N,N-diéthyl-2-hydroxybenzamide
88006
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • N,N-Diethylsalicylamide, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents