Learn More
N,N-diisopropyléthylamine, + de 99 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 115220026
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : CAS : 7087-68-5 Poids : 2.55000kg Transport : UN number : 3384 Chem class : 6.1 Pack group : I
Quantité. 2.5kg
Emballage Bouteille en plastique
Code produit. 10008129
  • 393.50€ / 2.50kg
Stock EU 49
Spécification
Identifiants chimiques
7087-68-5
129.24
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
81531
CCN(C(C)C)C(C)C
C8H19N
MFCD00008868
n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
Spécification
N,N-Diisopropylethylamine
6°C
Bouteille en plastique
0.756
0.2% max. (K.F.)
Incolore à jaune
2.5kg
7087-68-5
100.0
C8H19N
MFCD00008868
01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176
n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
81531
Liquide
0.7560g/mL
Authentic
1.4123 to 1.4143
0.88 mm2/s (20°C)
127.0°C
-46.0°C
98+%
98.0
99% min. (GC)
[(CH3)2CH]2NC2H5
04,IV,511
15,3219
Solubility in water: 3.9g/L (20°C).
CCN(C(C)C)C(C)C
129.24
129.24
99+%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • N,N-Diisopropylethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
FDS Documents