Learn More
Diéthylacétal de N,N-diméthylformamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757494
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
1188-33-6
C7H17NO2
147.22
MFCD00009227
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
70913
1,1-diéthoxy-N,N-diméthylméthanamine
CCOC(N(C)C)OCC
1188-33-6
C7H17NO2
147.22
MFCD00009227
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
70913
1,1-diéthoxy-N,N-diméthylméthanamine
CCOC(N(C)C)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.8590g/mL
Point d’ébullition 128°C to 130°C
Point d’éclair 28°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH(OC2H5)2
Quantité 10 g
Fieser 01,281; 02,154; 05,253; 07,125; 10,157
Gravité spécifique 0.859
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 147.22
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.