Learn More
Dichlorhydrate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10043573
193.34 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
536-46-9
C8H14Cl2N2
209.11
MFCD00012991
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651
2724166
4-N,4-N-diméthylbenzène-1,4-diamine ; Dichlorhydrate
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CNC1=CC=C(NC)C=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
536-46-9
C8H14Cl2N2
209.11
MFCD00012991
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651
2724166
4-N,4-N-diméthylbenzène-1,4-diamine ; Dichlorhydrate
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CNC1=CC=C(NC)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 222.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NC6H4NH2·2HCl
Quantité 100 g
Beilstein 13, 73
Fieser 01,293
Merck Index 10, 3248
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 209.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./