Learn More
Sulfate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate |
Note relative au nom | 99% |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 234°C to 236°C |
Couleur | Gris-beige à Orange ou Marron |
Point d’ébullition | 495°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.