Learn More
N,N-diméthylacétamide, 99,8+ %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523506
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
127-19-5
C4H9NO
87.12
MFCD00008686
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
31374
CHEBI:84254
N,N-diméthylacétamide
CN(C)C(C)=O
127-19-5
C4H9NO
87.12
MFCD00008686
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
31374
CHEBI:84254
N,N-diméthylacétamide
CN(C)C(C)=O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylacetamide
Point de fusion -20.0°C
Absorbance 0.046 at 310nm, 0.301 at 285nm, 0.7 (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 275nm
Couleur Incolore
Acidité 0.0005 meq/g max.
Alcalinité 0.003 meq/g max.
Densité 0.9370g/mL
Point d’ébullition 164.0°C to 166.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4370 to 1.4390
Plage de pourcentage du dosage 99.8+%
Gravité spécifique 0.937
Formule linéaire CH3CON(CH3)2
Viscosité 1.02 mPa.s (20°C)
Eau 0.05% max.
Merck Index 15, 3248
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N,N-Dimethylacetamide