Learn More
N,N-Dimethylformamide, ≥99.8%, ACS Reagent, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylformamide |
Point de fusion | -61°C |
Formule linéaire | HCON(CH3)2 |
Numéro UN | UN2265 |
Beilstein | 605365 |
Poids de la formule | 73.09g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.8% |
Qualité | Réactif ACS |
Densité | 0.944g/mL |
Point d’ébullition | 153°C |