Learn More
N,N’-Dimethylpipérazine, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-119814
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
106-58-1
C6H14N2
114.19
MFCD00006156
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569
7818
1,4-diméthylpipérazine
CN1CCN(CC1)C
106-58-1
C6H14N2
114.19
MFCD00006156
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569
7818
1,4-diméthylpipérazine
CN1CCN(CC1)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N, N'-Dimethylpiperazine
Note relative au nom 98.5%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -1°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8520g/mL
Point d’ébullition 130°C to 133°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4453 to 1.4473
Quantité 5 mL
Beilstein 23, 7
Gravité spécifique 0.852
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Viscosité 1.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98.50%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N'-Dimethylpiperazine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.