Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N’-méthylène-bisacrylamide, 99+ %
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Bisacrylamide is used in biochemistry as a preparatory agent for polyacrylamide gel for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N'-Methylenebisacrylamide |
Point de fusion | >300°C |
Couleur | Blanc |
Densité | 1.235 g/mL |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1706297 |
Informations sur la solubilité | It is soluble in water (20g/L) at 20°C,ethanol,and methanol. |
Poids de la formule | 154.17 |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.