missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N,N’,N’-tétraméthyl-O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tétrafluo, Acros Organics

Catalog Number p-4229334
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
125700-69-8
C12H16BF4N5O2
349.10
MFCD00077730
FOBCPCIJLQTYBT-UHFFFAOYSA-N
tdbtu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 1,1,3,3-tetramethyl-2-4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, tdbtu; n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, pubchem12760, acmc-1cac0, d04fkx
10882602
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C2C1=O)=[N+](C)C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
125700-69-8
C12H16BF4N5O2
349.10
MFCD00077730
FOBCPCIJLQTYBT-UHFFFAOYSA-N
tdbtu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 1,1,3,3-tetramethyl-2-4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, tdbtu; n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, pubchem12760, acmc-1cac0, d04fkx
10882602
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C2C1=O)=[N+](C)C
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur White to Yellow
Analyse élémentaire 40.67 to 41.91% C, 19.76 to 20.36% N
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 1 g
Nom IUPAC [(dimethylamino)[(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)oxy]methylidene]dimethylazanium; tetrafluoroboranuide
Poids de la formule 349.1
Forme physique Powder or Solid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • TDBTU
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'