Learn More
N,N,N’,N’-Tetraméthyl-p-phénylènediamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043391
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100-22-1
C10H16N2
164.252
MFCD00008309
CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
wurster's blue, wurster's reagent, n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, tetramethyl-p-phenylenediamine, 1,4-bis dimethylamino benzene, p-bis dimethylamino benzene, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, benzene, 1,4-bis dimethylamino, unii-p4p3ac32zb
7490
1-N,1-N,4-N,4-N-tétraméthylbenzène-1,4-diamine
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
100-22-1
C10H16N2
164.252
MFCD00008309
CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
wurster's blue, wurster's reagent, n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, tetramethyl-p-phenylenediamine, 1,4-bis dimethylamino benzene, p-bis dimethylamino benzene, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, benzene, 1,4-bis dimethylamino, unii-p4p3ac32zb
7490
1-N,1-N,4-N,4-N-tétraméthylbenzène-1,4-diamine
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine is a reducing co-substrate for heme peroxidases. It is used for detection of peroxidases on polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N,N′,N′-Tetraméthyl-p-phénylènediamine est un cosubstrat réducteur pour les peroxydases de l’hème. Il est utilisé pour la détection des peroxydases sur les gels de polyacrylamide.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau froide et plus dans l’eau chaude.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 260°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN1673
Beilstein 1564025
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,9228
Informations sur la solubilité Slightly soluble in cold,more in hot water.
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté ≥98%