Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N,N’,N’-tétraméthylethylènediamine, 99 %, pour la biochimie, pour l’électrophorèse
Catalog Number p-198178
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
110-18-9
C6H16N2
116.21
MFCD00008335
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
8037
CHEBI:32850
N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine
CN(C)CCN(C)C
110-18-9
C6H16N2
116.21
MFCD00008335
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
8037
CHEBI:32850
N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine
CN(C)CCN(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -55.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 120.0°C to 122.0°C
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4169 to 1.4189
Quantité 5 g
Beilstein 04, 250
Fieser 02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55
Merck Index 15, 9277
Gravité spécifique 0.77
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear and no haze
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie
Forme physique Liquide