Learn More
N,O-Bis(triméthylsilyl)acétamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735653
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10416-59-8
C8H21NOSi2
203.43
MFCD00008270
SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate
6913588
CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10416-59-8
C8H21NOSi2
203.43
MFCD00008270
SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate
6913588
CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N, O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -8°C
Couleur Beige à marron ou jaune
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 71°C to 73°C (35.0 mmHg)
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.4165 to 1.4185
Quantité 25 mL
Fieser 01,61; 02,30; 03,23; 13,34
Gravité spécifique 0.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Nom IUPAC Triméthylsilyl N-(triméthylsilyl)éthanimidate
Poids de la formule 203.43
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.