Learn More
N,O-Bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, avec 1 % de TMC, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059093
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
5 x 1 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
25561-30-2
C8H18F3NOSi2
257.403
MFCD00008269
XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
9601896
(1Z)-2,2,2-trifluoro-N-triméthylsilyléthanimidate de triméthylsilyle
C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
25561-30-2
C8H18F3NOSi2
257.403
MFCD00008269
XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
9601896
(1Z)-2,2,2-trifluoro-N-triméthylsilyléthanimidate de triméthylsilyle
C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used as a derivatization reagent for gas chromatography and mass-spectrometry analysis of phenolic acids in fruits. It is also used as a reactant in the preparation of pyrimidinone ribosides and analogs which shows anti-tumor properties. It plays as an important role as a reagent for the regioselective desulfation of polysaccharide sulfates. Furthermore, it is used to prepare trimethylsilyl ethers of carbohydrates and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Note relative au nom With 1% TMCS
Point de fusion -10°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.97 g/mL
Point d’ébullition 145°C to 147°C
Point d’éclair 23°C (73°F)
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 1.384
Quantité 5 x 1 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 3607620
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform.
Poids de la formule 257.4
Forme physique Liquide