Learn More
N,O-bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, avec 1 % de chlorure de triméthylsilyle, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylation
Spécification
Nom chimique ou matériau | N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 0.9740g/mL |
Point d’ébullition | 145.0°C to 147.0°C |
Point d’éclair | 34°C |
Formule linéaire | CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3 |
Quantité | 500 g |
Gravité spécifique | 0.974 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: hydrolysis |
Poids de la formule | 257.4 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% trimethylsilyl chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.