Learn More
N-octyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-177164
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2943-75-1
C14H32O3Si
276.49
MFCD00039883
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
76262
Triéthoxy(octyl)silane
CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2943-75-1
C14H32O3Si
276.49
MFCD00039883
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
76262
Triéthoxy(octyl)silane
CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau n-Octyltriethoxysilane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 98°C
Point d’éclair 120°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7Si(OCH2CH3)3
Indice de réfraction 1.4160 to 1.418
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water:
Poids de la formule 276.49
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide