Learn More
N-Pentane, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073362
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
N-Pentane, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 500 mL
Poids de la formule 72.15g/mol
Tension de vapeur 573mbar at 20°C
Viscosité 0.25 mPaS at 20°C
Densité de vapeur 2.5
Point de fusion -130°C
Point d’ébullition 36°C
Forme physique Liquide