Learn More
N-phénylmaléimide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
N-Phenylmaleimide is used as a dipolarophile in 1,3-cycloaddition reaction with a nitrone, useful for the preparation of crystalline adducts of dienes. It is used as a plastic modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-phénylmaléimide est utilisé comme dipolarophile pour 1,3-la réaction par cycloaddition avec une nitrone, utile pour la préparation d’adduits cristallins de diènes. Il est utilisé comme modificateur du plastique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement), le méthanol, l’éthanol et le benzène.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
Le N-phénylmaléimide est utilisé comme dipolarophile pour 1,3-la réaction par cycloaddition avec une nitrone, utile pour la préparation d’adduits cristallins de diènes. Il est utilisé comme modificateur du plastique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement), le méthanol, l’éthanol et le benzène.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Phenylmaleimide |
Point de fusion | 87°C to 91°C |
Point d’ébullition | 162°C to 163°C (12 mmHg) |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 125098 |
Merck Index | 14,7299 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (slightly ),methanol,ethanol,and benzene. |
Poids de la formule | 173.17 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |