Learn More
Alfa Aesar™ N-phthaloyl-L-phénylalanine, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ H65025.14
Code nomenclature Nacres: NA.26
Informations supplémentaires : CAS : 5123-55-7 Poids : 0.02500kg
Quantité. 25g
Code produit. 15432449
  • 233.00€ / 25g
Expédition estimée
23-02-2021
Description
Description
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. (presque transparent)
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
5123-55-7
295.294
VAYRSTHMTWUHGE-AWEZNQCLSA-N
334207
C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)N2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
C17H13NO4
MFCD00069738
n-phthaloyl-l-phenylalanine, n-pht-phe-oh, phthaloyl-l-phenylalanine, n-phthalyl-l-phenylalanine, s-n-phthaloylphenylalanine, n-phthaloyl-phe-oh, 2s-2-1,3-dioxoisoindol-2-yl-3-phenylpropanoic acid, 2s-2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl-3-phenylpropanoic acid, pht-phe-oh, ncistruc1_000419
(2S)-2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-3-acide phénylpropanoïque
Spécification
N-Phthaloyl-L-phenylalanine
C17H13NO4
90080
Soluble in methanol. (almost transparency)
C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)N2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
295.294
295.29
98%
181°C to 185°C
Hygroscopic
5123-55-7
MFCD00069738
n-phthaloyl-l-phenylalanine, n-pht-phe-oh, phthaloyl-l-phenylalanine, n-phthalyl-l-phenylalanine, s-n-phthaloylphenylalanine, n-phthaloyl-phe-oh, 2s-2-1,3-dioxoisoindol-2-yl-3-phenylpropanoic acid, 2s-2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl-3-phenylpropanoic acid, pht-phe-oh, ncistruc1_000419
VAYRSTHMTWUHGE-AWEZNQCLSA-N
(2S)-2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-3-acide phénylpropanoïque
334207
Poudre
Blanc
25g
Vidéos
FDS Documents