Learn More
N-phthaloyl-L-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7056232
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
5123-55-7
C17H13NO4
295.29
MFCD00069738
VAYRSTHMTWUHGE-AWEZNQCLSA-N
n-phthaloyl-l-phenylalanine, n-pht-phe-oh, phthaloyl-l-phenylalanine, n-phthalyl-l-phenylalanine, s-n-phthaloylphenylalanine, n-phthaloyl-phe-oh, 2s-2-1,3-dioxoisoindol-2-yl-3-phenylpropanoic acid, 2s-2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl-3-phenylpropanoic acid, pht-phe-oh, ncistruc1_000419
334207
OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
5123-55-7
C17H13NO4
295.29
MFCD00069738
VAYRSTHMTWUHGE-AWEZNQCLSA-N
n-phthaloyl-l-phenylalanine, n-pht-phe-oh, phthaloyl-l-phenylalanine, n-phthalyl-l-phenylalanine, s-n-phthaloylphenylalanine, n-phthaloyl-phe-oh, 2s-2-1,3-dioxoisoindol-2-yl-3-phenylpropanoic acid, 2s-2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl-3-phenylpropanoic acid, pht-phe-oh, ncistruc1_000419
334207
OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. (presque transparent)
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Phthaloyl-L-phenylalanine
Point de fusion 181°C to 185°C
Couleur Blanc
Beilstein 90080
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. (almost transparency)
Nom IUPAC (2S)-2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)-3-acide phénylpropanoïque
Poids de la formule 295.29
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Forme physique Poudre