Learn More
N-propyltrichlorosilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259059
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
141-57-1
C3H7Cl3Si
177.53
DOEHJNBEOVLHGL-UHFFFAOYSA-N
propyltrichlorosilane, trichloro propyl silane, n-propyltrichlorosilane, silane, trichloropropyl, propyl trichlorosilane, trichloro-n-propylsilane, silane, propyltrichloro, unii-x16g85fi4y, hsdb 889, silane,trichloropropyl
8850
trichloro(propyl)silane
CCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
141-57-1
C3H7Cl3Si
177.53
DOEHJNBEOVLHGL-UHFFFAOYSA-N
propyltrichlorosilane, trichloro propyl silane, n-propyltrichlorosilane, silane, trichloropropyl, propyl trichlorosilane, trichloro-n-propylsilane, silane, propyltrichloro, unii-x16g85fi4y, hsdb 889, silane,trichloropropyl
8850
trichloro(propyl)silane
CCC[Si](Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau n-Propyltrichlorosilane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 123.0°C to 124.0°C
Point d’éclair 31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2SiCl3
Indice de réfraction 1.195
Quantité 100 mL
Beilstein 04,36
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 177.53
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Propyltrichlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.