Learn More
N-(tert-butoxycarbonyl)-L-alanine N’-méthoxy-N’-méthylamide, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4229128
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
87694-49-3
C10H20N2O4
232.28
MFCD00151859
PWQIGBOSLQHOBT-UHFFFAOYNA-N
boc-ala-nme ome, s-tert-butyl 1-methoxy methyl amino-1-oxopropan-2-yl carbamate, boc-ala-n och3 ch3, tert-butyl n-1s-1-methoxy methyl carbamoyl ethyl carbamate, s-2-boc-amino-n-methoxy-n-methylpropanamide, n-tert-butoxycarbonyl-l-alanine n'-methoxy-n'-methylamide, n2-tert-butoxycarbonyl-n-methoxy-n-methyl-l-alaninamide, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-n-methoxy-n-methylpropanamide, s-tert-butyl 1-methoxy methyl amino-1-oxopropan-2-ylcarbamate, r-tert-butyl1-methoxy methyl amino-1-oxopropan-2-ylcarbamate
11806530
CON(C)C(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C
87694-49-3
C10H20N2O4
232.28
MFCD00151859
PWQIGBOSLQHOBT-UHFFFAOYNA-N
boc-ala-nme ome, s-tert-butyl 1-methoxy methyl amino-1-oxopropan-2-yl carbamate, boc-ala-n och3 ch3, tert-butyl n-1s-1-methoxy methyl carbamoyl ethyl carbamate, s-2-boc-amino-n-methoxy-n-methylpropanamide, n-tert-butoxycarbonyl-l-alanine n'-methoxy-n'-methylamide, n2-tert-butoxycarbonyl-n-methoxy-n-methyl-l-alaninamide, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-n-methoxy-n-methylpropanamide, s-tert-butyl 1-methoxy methyl amino-1-oxopropan-2-ylcarbamate, r-tert-butyl1-methoxy methyl amino-1-oxopropan-2-ylcarbamate
11806530
CON(C)C(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C
Nom chimique ou matériau N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine N'-methoxy-N'-methylamide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 143.5°C to 148.3°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique -25.5
Nom IUPAC tert-butyl N-{1-[méthoxy(méthyle)carbamoyl]éthyl}carbamate
Poids de la formule 232.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine N'-methoxy-N'-methylamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.