Learn More
N-tert-butyl-alpha-phénylnitrone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757165
75.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3376-24-7
C11H15NO
177.25
MFCD00008799
IYSYLWYGCWTJSG-FMIVXFBMSA-N
e-n-benzylidene-2-methylpropan-2-amine oxide
10313352
Oxyde de N-tert-butyle-1-phénylméthanimine
CC(C)(C)[N+](=CC1=CC=CC=C1)[O-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3376-24-7
C11H15NO
177.25
MFCD00008799
IYSYLWYGCWTJSG-FMIVXFBMSA-N
e-n-benzylidene-2-methylpropan-2-amine oxide
10313352
Oxyde de N-tert-butyle-1-phénylméthanimine
CC(C)(C)[N+](=CC1=CC=CC=C1)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 71.0°C to 75.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=N(O)C(CH3)3
Quantité 1 g
Merck Index 15,7162
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté 98%