Learn More
n-Tridécane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10043903
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
629-50-5
C13H28
184.37
MFCD00008979
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
12388
CHEBI:35998
Tridécane
CCCCCCCCCCCCC
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
629-50-5
C13H28
184.37
MFCD00008979
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
12388
CHEBI:35998
Tridécane
CCCCCCCCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau n-Tridecane
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -5°C to 4°C
Couleur Incolore
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 234.0°C
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)11CH3
Indice de réfraction 1.4240 to 1.4260
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 171
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 184.36
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Tridecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.