Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons en aluminium N20
Scellez fermement les flacons avec une grande variété de bouchons à sertir. Les bouchons en aluminium Machenery-Nagel™ N20 sont fournis avec une grande variété de types de bouchons et de matériaux de septum.
21.22€ - 72.20€
Code produit | Marque | Type | Couleur | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Couleur | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10528271
|
Macherey-Nagel™
70233 |
Bouchon à sertir déchirable central | Or | Butyle gris foncé / PTFE gris* |
56.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10423001
|
Macherey-Nagel™
70235 |
Bouchon à sertir déchirable complet | Argent | Butyle gris foncé / PTFE gris prêt à l’emploi |
72.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10271161
|
Macherey-Nagel™
70234 |
Bouchon à sertir | Argent | Butyl gris foncé / PTFE gris (uniquement laminé au centre, généralement appelé Pharma-Fix) |
55.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10356651
|
Macherey-Nagel™
70234.9 |
Bouchon à sertir | Argent | Septum en butyle/PTFE gris moulé |
48.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12715242
|
Macherey-Nagel™
702094 |
Bouchon à sertir | Argent | Silicone blanc / PTFE beige |
49.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10246283
|
Macherey-Nagel™
70234.8 |
Bouchon à sertir avec système de dépressurisation | Argent | Butyl gris foncé / PTFE gris (uniquement laminé au centre, généralement appelé Pharma-Fix) |
53.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10072771
|
Macherey-Nagel™
70236 |
Bouchon à sertir déchirable central | Argent | Butyl stopper, grey unassembled (separate parts) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12480360
|
Macherey-Nagel™
70238 |
Complete Tear-off Crimp Cap | Argent | Butyl stopper, grey unassembled (separate parts) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12470360
|
Macherey-Nagel™
70237 |
Bouchon à sertir | Argent | Butyl stopper, grey unassembled (separate parts) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Bouchons détachables au centre et bouchons entièrement déchirables N 20
- Bouchons à sertir bimétalliques et bouchons à sertir magnétiques N 20
- Pour une utilisation sur les échantillonneurs automatiques avec système de transport magnétique
- Le sertissage des bouchons à sertir bimétalliques est plus pratique.
- Tous les bouchons mentionnés ci-dessus sont disponibles avec des septa en silicone / PTFE ainsi qu’avec des septa en butyle / PTFE dans différentes versions.
- Les applications supérieures à 120°C nécessitent des septa en silicone / PTFE.
- Des septa individuels, des bouchons ainsi que des bouchons en PE N 20 sont également disponibles.
- Les outils de sertissage manuels et électroniques N 20 complètent cette gamme de produits
Spécification
100 paquet |