Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons en aluminium N20
Scellez fermement les flacons avec une grande variété de bouchons à sertir. Les bouchons en aluminium Machenery-Nagel™ N20 sont fournis avec une grande variété de types de bouchons et de matériaux de septum.
Marque:  Macherey-Nagel™ 70236
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10072771
  • 25.20€ / 100 pièces
Date d’expédition estimée: 10-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
    • Bouchons détachables au centre et bouchons entièrement déchirables N 20  
    • Bouchons à sertir bimétalliques et bouchons à sertir magnétiques N 20
    • pour une utilisation sur les échantillonneurs automatiques avec système de transport magnétique
    • Le sertissage des bouchons à sertir bimétalliques est plus pratique.
    • Tous les bouchons mentionnés ci-dessus sont disponibles avec des septa en silicone / PTFE ainsi qu’avec des septa en butyle / PTFE dans différentes versions.
    • Les applications supérieures à 120°C nécessitent des septa en silicone / PTFE.
    • Des septa individuels, des bouchons ainsi que des bouchons en PE N 20 sont également disponibles.
    • Les outils de sertissage manuels et électroniques N 20 complètent cette gamme de produits
Spécification
Spécification
Argent
Aluminium, Butyl
Détachement central
3 mm
Silver
Butyl stopper, grey unassembled (separate parts)
100 paquet
Bouchon à sertir déchirable central