Learn More
N6AMT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | N6AMT1 |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16895754
|
Proteintech
16211-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16885754
|
Proteintech
16211-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Heterodimeric methyltransferase that catalyzes N5-methylation of ETF1 on ′Gln-185′, using S-adenosyl L-methionine as methyl donor. ETF1 needs to be complexed to ERF3 in its GTP-bound form to be efficiently methylated. May play a role in the modulation of arsenic-induced toxicity. May be involved in the conversion of monomethylarsonous acid (3+) into the less toxic dimethylarsonic acid.Spécification
N6AMT1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
N6AMT1, Q9Y5N5 | |
288309, 29104, 67768 | |
N6AMT1 Fusion Protein Ag9204 | |
Primary | |
-20°C | |
N6AMT1 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C21orf127, HEMK2, MTQ2, N6AMT, N6AMT1, PRED28 | |
N6amt1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |