Learn More
NAGK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NAGK |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804034
|
Proteintech
15051-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894024
|
Proteintech
15051-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SPG20 is a protein containing a MIT (Microtubule Interacting and Trafficking molecule) domain, and is implicated in regulating endosomal trafficking and mitochondria function. The protein localizes to mitochondria and partially co-localizes with microtubules. Stimulation with epidermal growth factor (EGF) results in protein translocation to the plasma membrane, and the protein functions in the degradation and intracellular trafficking of EGF receptor.Spécification
NAGK | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P81799, Q9QZ08, Q9UJ70 | |
297393, 55577, 56174 | |
NAGK Fusion Protein Ag7034 | |
Primary | |
-20°C | |
NAGK |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GlcNAc kinase, GNK, HSA242910, N acetyl D glucosamine kinase, N acetylglucosamine kinase, NAGK | |
NAGK | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |