Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en PVC transparent Nalgene™ 180, 5/16 x 1/2
Effectuez de nombreuses applications non médicales grâce à la tubulure en PVC transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ 180, qui résiste au durcissement et à la décoloration.
Marque:  Thermo Scientific™ 8000-0130
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.85400kg
Code produit. 10038470
  • 103.00€ / 15m
En stock, prêt à être expédié: 211
Ajouter au panier
Description
Description
Effectuez de nombreuses applications non médicales grâce à la tubulure en PVC transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ 180, qui résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques. Fabriquée à partir de résines et de plastifiants spéciaux de la meilleure qualité, cette tubulure est disponible en modèles 50, 100, 250 et 500. Elle est conforme à l’amendement sur les additifs alimentaires de la loi fédérale FFDCA sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques, et répond également à la norme USDA et aux exigences de classe VI de la pharmacopée des États-Unis sur les matières plastiques.
Caractéristiques :
  • Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résine et de plastifiants de la meilleure qualité
  • Résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques – offre une bonne stabilité dimensionnelle
  • Équivalente à la tubulure Tygon™ R-3603
  • Marquée d’une plaque d’identification et de conformité réglementaire à intervalles de 12 cm pour faciliter l’identification et les mesures (sauf comme indiqué ci-dessous)
  • Le coefficient de dureté est Shore A, 55
  • Autoclavable/Transparente
Remarque : les formats suivants ne sont pas imprimés : 8000-0002, -0004, -0006, -0010, -0025 et -1090
Spécification
Spécification
Conforme à l’amendement sur les additifs alimentaires de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les produits cosmétiques ; également conforme aux normes de l’USDA et de la pharmacopée des Etats-Unis (éd. XXIII) relative aux matériaux en plas
3/8 po
9/16 po
0,09 po
36 psig à 73°F (23°C)
PVC
50 pi
50
Certificats
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Non destinée à un usage médical. Les tubulures en PVC Nalgene 180 et 980 contiennent du phtalate de bis [(2-éthylhexyl)] (DEHP), un plastifiant communément utilisé. Ce produit chimique est considéré par l’Agence Californienne de Protection de l’Environnement comme cancérigène et présentant une toxicité reproductive.