Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en PVC transparent Nalgene™ 180, 5/16 x 1/2
Effectuez de nombreuses applications non médicales grâce à la tubulure en PVC transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ 180, qui résiste au durcissement et à la décoloration.
23.22€ - 65.32€
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Longueur totale (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Longueur totale (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10471103
|
Thermo Scientific™
8000-0006 |
3/32 po | 5/32 po | 50 pi |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11364645
|
Thermo Scientific™
8000-1090 |
5/16 po | 7/16 po | 50 pi |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Effectuez de nombreuses applications non médicales grâce à la tubulure en PVC transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ 180, qui résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques. Fabriquée à partir de résines et de plastifiants spéciaux de la meilleure qualité, cette tubulure est disponible en modèles 50, 100, 250 et 500. Elle est conforme à l’amendement sur les additifs alimentaires de la loi fédérale FFDCA sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques, et répond également à la norme USDA et aux exigences de classe VI de la pharmacopée des États-Unis sur les matières plastiques.
- Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résine et de plastifiants de la meilleure qualité
- Résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques. Offre une bonne stabilité dimensionnelle
- Équivalente à la tubulure Tygon™ R-3603
- Marquée d’une plaque d’identification et de conformité réglementaire à intervalles de 12 cm pour faciliter l’identification et les mesures (sauf comme indiqué ci-dessous)
- Le coefficient de dureté est Shore A, 55
- Autoclavable/Transparente
Spécification
PVC |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Non destinée à un usage médical. Les tubulures en PVC Nalgene 180 et 980 contiennent du phtalate de bis [(2-éthylhexyl)] (DEHP), un plastifiant communément utilisé. Ce produit chimique est considéré par l’Agence Californienne de Protection de l’Environnement comme cancérigène et présentant une toxicité reproductive.