Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure à vide en PVC transparent Nalgene™ 180, diamètre interne 1/2
Pratique et efficace, cette tubulure pour le vide Nalgene 180 à parois épaisses en PVC peut supporter un vide total (80 mm Hg) à température ambiante.
Marque:  Thermo Scientific™ 8000-1145
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.88000kg
Code produit. 10005721
  • 63.30€ / 3m
Expédition estimée
04-08-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriquée en PVC transparent.
  • Transparente, non toxique et non contaminante.
  • Autoclavable.
Spécification
Spécification
Le matériau est de qualité alimentaire et conforme aux réglementations USP classe VI et USDA.
10 pi
0.64 cm
10
PVC
3.05 m
54 psig à 73°F (23°C), 27 psig à 125°F (52°C)
Vidéos
Documents
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque :
Ne convient pas à un usage médical. Les tubulures en PVC Nalgene 180 et 980 contiennent du phtalate de bis [(2-éthylhexyl)] (DEHP), un plastifiant communément utilisé. Ce produit chimique est considéré par l’Agence Californienne de Protection de l’Environnement comme cancérigène et présentant une toxicité pour la reproduction.