Learn More
Thermo Scientific™ poubelle de protection anti-bêta acrylique Thermo Scientific Nalgene™
Les poubelles de protection anti-bêta en acrylique Thermo Scientific Nalgene sont pliables et commodes à ranger.
630.00€ - 1019.00€
Spécification
Matériau | acrylique |
---|---|
Épaisseur (impériale) | 0,37 po |
Épaisseur (métrique) | 9 mm |
Alert:
AVERTISSEMENT ! Les déchets radioactifs ne doivent jamais être conservés sur la paillasse pendant de longues périodes et doivent être mis au rebut conformément à la loi. De bonnes pratiques de manipulation et de conservation des isotopes minimisent l’exposition aux rayonnements. Pour connaître les normes relatives à l’exposition, consulter l’ouvrage intitulé United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations (Directives de la commission américaine de réglementation de l’énergie nucléaire), Titre 10, Chapitre 1, Section 20.
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) intérieure | Largeur (métrique) intérieure | Hauteur (métrique) intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) intérieure | Largeur (métrique) intérieure | Hauteur (métrique) intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10303371
|
Thermo Scientific™
6745-0010 |
28,6 cm | 28,6 cm | 40,6 cm |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10130451
|
Thermo Scientific™
6745-9024 |
40 cm | 40 cm | 74 cm |
1019.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les poubelles de protection anti-bêta en acrylique Thermo Scientific™ Nalgene™ sont pliables et commodes à ranger.
Nos produits sont plus légers que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Nous sommes fiers de proposer à votre laboratoire une alternative plus sûre qui ne sacrifie pas pour autant la précision dont vous avez besoin.
- Acrylique
- transparent dein. 0,95 cm d’épaisseur.
- Peuvent renfermer un grand conteneur rempli de déchets bêta radioactifs solides ou liquides.
- La grande trappe à charnières située sur le couvercle facilite l'accès au conteneur à déchets.
- Angles à charnières pour le retrait du conteneur.
- Poubelles plus petites disponibles pour les conteneurs de 10 litres. Les grandes poubelles peuvent accueillir des bonbonnes de 20 litres, des cartons à déchets radioactifs (vendus séparément, illustrés sur la photo) ou des poubelles de bureau standard.
- Le plateau étanche sert de bac de rétention.
Spécification
acrylique | |
0,37 po | |
9 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.