Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs de filtration analytique Nalgene™
Réalisez des tests CQ microbiologiques et des analyses de l’eau, des boissons et des aliments, des matières premières et des produits finis grâce à ces entonnoirs économiques, stériles et jetables.
96.35€ - 417.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10539051
|
Thermo Scientific™
140-4045 |
96.35€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10631912
|
Thermo Scientific™
147-0045 |
100 ml, 0,45 μm, Gris avec quadrillage noir |
333.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10761591
|
Thermo Scientific™
145-0020 |
100 ml, 0,2 μm, blanc |
414.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10102261
|
Thermo Scientific™
145-2020 |
250 ml, 0,2 μm, blanc |
250.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10664661
|
Thermo Scientific™
145-0045 |
100 ml, 0,45 μm, membrane blanche avec quadrillage noir |
417.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10335801
|
Thermo Scientific™
145-2045 |
250 ml, 0,45 μm ; Blanc avec quadrillage noir |
266.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Réalisez des tests CQ microbiologiques et des analyses de l’eau, des boissons et des aliments, des matières premières et des produits finis grâce aux entonnoirs de filtration analytique économiques, stériles et jetables Thermo Scientific™ Nalgene™. L’entonnoir à pression et torsion est facile à retirer pour permettre la récupération de la membrane en NC.
Caractéristiques :- Les colliers en polystyrène très résistants aux chocs sont solides pour des performances fiables
- Préassemblés, stériles, individuellement emballés afin de garantir l’intégrité des échantillons
- Les adaptateurs permettent l’utilisation de bouchons n°8 sur des orifices de 1,27 cm (0,5 in) dans des manifolds à vide ou des flacons de filtration
- La membrane en nitrate de cellulose de 47 mm de diamètre est certifiée pour les analyses de qualité de l’eau
- Les modèles de 250 ml sont pratiques pour tester les boissons pouvant former de la mousse
- Le modèle de référence 147-0045 a une membrane grise qui vire au noir lorsqu’elle est mouillée, ce qui facilite la détection et le comptage des colonies en culture
Contenu : six adaptateurs pour entonnoirs avec chaque lot
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.