Learn More
Thermo Scientific™ Burettes incassables avec mise à zéro automatique Nalgene™, avec corps en acrylique, robinet et pointe en polyméthylpentène, bouchon en Teflon™ TFE (tetrafluoroéthylene), tube en polychlorure de vinyle, flacon en polyéthylène basse densité.
Les burettes incassables avec mise à zéro automatique Thermo Scientific™ offrent des résultats reproductibles et précis (conformes aux normes ASTM E287).
161.75€ - 572.00€
Spécification
Matériau | Acrylique |
---|---|
Graduations | 0,1 ml |
Nb par paquet | 1 |
Nbre par carton | 4 |
Certifications/Conformité | ASTM E287 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Volume (métrique) du réservoir | Type | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Volume (métrique) du réservoir | Type | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11314535
|
Thermo Scientific™
3640-0010 |
10 ml | 500mL | Burette | ± 0.04mL |
537.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15252239
|
Thermo Scientific™
3640-0025 |
25 ml | 500mL | Burette | ± 0.06mL |
572.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10708701
|
Thermo Scientific™
3640-0050 |
50 ml | 1000mL | Burette | ± 0,10 ml |
161.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les burettes incassables avec mise à zéro automatique Thermo Scientific™ offrent des résultats reproductibles et précis (conformes aux normes ASTM E287).
De transparence supérieure, durables, faciles à utiliser et plus sûres que le verre.
- Calibrées individuellement, pour offrir une précision conforme aux normes ASTM™ E287 et des résultats répétables et justes.
- Utilisables avec des acides et des bases minéraux dilués, hormis l'acide hydrofluorique et l'hydroxyde d'ammonium.
- Plage de pH idéale : de 1 à 14 ; compatibles avec des concentrations d'acides à 5% et de bases à 30% convenant à une large variétés de titrants
- Ensemble complet : burette en acrylique, flacon compressible et ses accessoires en PEBD, tube de 91 cm en PVC et couvercle de burette .
- Transparentes / Graduées
Spécification
Acrylique | |
1 | |
ASTM E287 |
0,1 ml | |
4 |
Ne pas utiliser avec de l'alcool et des solvants organiques. Le contact avec ces solutions causerait une détérioration immédiate.