Learn More
Thermo Scientific™ Filtre à seringue en ligne de 50 mm avec membrane en PTFE Nalgene™
Filtrez les produits chimiques agressifs, notamment les acides et les solvants non aqueux tels que ceux utilisés en GC et HPLC grâce à ce filtre à seringue en ligne avec membrane en PTFE.
Marque: Thermo Scientific™ 223-0030
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
Filtrez les produits chimiques agressifs, notamment les acides et les solvants non aqueux tels que ceux utilisés en GC et HPLC grâce au filtre à seringue en ligne Thermo Scientific™ Nalgene™ de 50 mm avec membrane en PTFE. S’utilise également pour la filtration stérile de l’air et des gaz. Offre une excellente barrière pour la ventilation stérile des fermenteurs de paillasse ou pour la protection des pompes à vide contre l’humidité. Autoclavable.
- PTFE (membrane), polypropylène (boîtier)
- Autoclavables
- Membrane hydrophobe de 0,2 μm
- Peut être utilisé jusqu’à cinq fois pour les applications de ventilation
- Non stérile
Spécification
Pour une utilisation avec des récipients de 8 à 50 L | |
0,2 μm | |
3 | |
Filtre d’aération |
PTFE | |
Boîtier en polypropylène | |
3 | |
6 mL (volume de retenue) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.