Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Nalgene™ en PEHD à col large certifiés avec bouchon à vis en polypropylène
Catalog Number 15656718
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
500 mL
1000mL
Nbre par carton:
24
48
50
250
500
Recommandés pour les projets importants dans lesquels le confinement et le transport des échantillons sont des préoccupations majeures, dotés d’une construction robuste qui résiste aux rigueurs des opérations sur le terrain.
Recommandés pour les projets importants dans lesquels le confinement et le transport des échantillons sont des préoccupations majeures, dotés d’une construction robuste qui résiste aux rigueurs des opérations sur le terrain. Gages de qualité, les récipients Nalgene sont garantis étanches† et incassables. Recommandés pour l’eau, les eaux usées, les boues, les lixiviats et autres prélèvements d’échantillons environnementaux, les flacons Thermo Scientific™ Nalgene™ en PEHD à col large certifiés répondent aux normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des paramètres de qualité de l’eau et des métaux à l’état de traces.
  • Récipient en PE Haute Densité avec bouchon en polypropylène étanche†
  • Étanchéité† garantie
  • Certifiés pour répondre aux normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des paramètres de qualité de l’eau et des métaux à l’état de traces
  • Bouchons assemblés sur les récipients
  • Large col pour faciliter le remplissage et la vidange
  • Recommandés pour le prélèvement d’une grande variété de matrices d’échantillons environnementaux
  • Disponibles en vrac, format plus économique
Inclut :
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de performance pour l’analyse des paramètres de qualité de l’eau et des métaux à l’état de traces
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
Remarque :
†Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité 32 oz., 1000 ml
Matériau du bouchon Polypropylène étanche
Taille du bouchon 63 mm
Diamètre (métrique) 91mm
Hauteur (impériale) 7,83 in
Hauteur (métrique) 199 mm
Capacité (métrique) 1000mL
Capacité (impériale) 32 oz
Paramètres de certification Paramètres de qualité de l’eau et des métaux
Couleur Naturel
Description Nalgene 1L naturel WM bouteille certifiés en vrac
Diamètre (impériale) 3,58 po
Comprend Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes : Certifiés conformes ou supérieurs aux normes de performance de l’EPA pour les métaux et les paramètres de qualité de l’eau ; Certificat d’analyse (Cofa) inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité ;
Matériau HDPE
Nbre par carton 50
Conditionnement Cas de 50
Bouchon de rechange NA
Stérilité Non stérile
Transparence translucide
Certifiés Paramètres de qualité de l’eau et des métaux
Couleur de bouchon blanc
Niveau Produits certifiés
Volume (impériale) jusqu’au rebord 36,9 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 1090mL
Certifications/Conformité Les récipients certifiés répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.