Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de couleur en PP Nalgene™ de format 20-415
Bénéficiez d’une étanchéité parfaite avec les bouchons colorés monoblocs en PP Nalgene—sans joint avec bague d’étanchéité intégralement moulée.
Marque:  Thermo Scientific™ 362150-5200
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.08280kg
Code produit. 10029302
  • 421.00€ / 2000 pièces
Expédition estimée
27-05-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Bénéficiez d’une étanchéité parfaite avec les bouchons colorés monoblocs sans joint Thermo Scientific™ Nalgene — avec bague d’étanchéité intégralement moulée. Les bouchons opaques protègent le contenu des rayons UV lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons opaques.
  • Réduisent le risque de contamination croisée
  • Les bouchons blancs, ambrés, verts, rouges et bleus opaques protègent le contenu des rayons UV lorsqu’ils sont associés à des flacons Nalgene opaques
  • Monoblocs, sans joint, avec bague d’étanchéité intégralement moulée
  • S’adaptent aux flacons Nalgene à col étroit de 8, 15, 30, 60 ml
  • Les rainures bien définies du bouchon facilitent sa préhension et sa fermeture
  • Étanchéité garantie lorsqu’ils sont utilisés avec les flacons à col étroit Nalgene
Informations de commande :
Boîte de 2000.
Garantie : 90 jours.
Remarque :
† Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Spécification
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les bouchons sont conformes aux normes CFR 21 177.1520 de la FDA relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP classe VI. Conformes aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons opaques.
Sans joint
20-415 mm
Étroit
Bouchons colorés Nalgene
Polypropylène
2000
22 mm
Oui
Polypropylène
Flacons à col étroit Nalgene de 8, de 15, de 30 et de 60 ml
Rouge
12 mm
2000
Bouchon
Vidéos
FDS
Documents
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.