Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de couleur en PP Nalgene™ de format 24-415
Catalog Number p-4521539
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Blanc
Bleu
Naturel
Rouge
Vert
Bénéficiez d’une étanchéité parfaite avec les bouchons colorés monoblocs en PP Nalgene—sans joint avec bague d’étanchéité intégralement moulée.
Bénéficiez d’une étanchéité parfaite avec les bouchons colorés monoblocs sans joint Thermo Scientific™ Nalgene — avec bague d’étanchéité intégralement moulée. Les bouchons opaques protègent le contenu des rayons UV lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons opaques.
  • Réduisent le risque de contamination croisée
  • Les bouchons blancs et ambrés opaques protègent le contenu des rayons UV lorsqu’ils sont associés à des flacons Nalgene opaques
  • Monobloc, non doublés, avec bague d’étanchéité intégralement moulée
  • S’adaptent aux flacons à col étroit Nalgene de 125 et 250 litres
  • Les rainures bien définies du bouchon facilitent sa préhension et sa fermeture
  • Étanchéité garantie† lorsqu’ils sont associés aux flacons Nalgene à col étroit.
Informations de commande :
Boîte de 1000
Remarque :
†Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24-415 mm
Diamètre (métrique) 27 mm (extérieur)
À utiliser avec (équipement) Flacons à col étroit Nalgene de 125 et 250 ml
Hauteur (impériale) 0,59 in
Hauteur (métrique) 15 mm
Type de produit Bouchon
Couleur Naturel
Description Bouchons colorés Nalgene
Hauteur (métrique) avec bouchon 15 mm
Matériau En PP
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Conditionnement En vrac
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les bouchons sont conformes aux normes CFR 21 177.1520 de la FDA relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP classe VI.
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.