Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger coniques gradués en polypropylène Nalgene™
Effectuez vos applications grâce à ce tube qui associe les performances supérieures de séparation et de précipitation des tubes à fond conique à l’étanchéité d’un tube Oak Ridge.
Marque: Thermo Scientific™ 3148-0050
72.96 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.18900kg
Description
Effectuez diverses applications grâce à ces tubes qui associent les performances supérieures de séparation et de pelletisation d’un tube conique à l’étanchéité renforcée d’un tube Oak Ridge. Les tubes à centrifuger coniques en PP gradués Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge peuvent être utilisés dans une centrifugeuse réfrigérée ou non réfrigérée et peuvent tourner jusqu’à 10 000 x g avec le bouchon fourni et jusqu’à 50 000 x g lorsqu’ils sont équipés d’un bouchon de scellage (réf. DS3132-0024), vendu séparément. Adaptateur de tube conique requis (réf. DS3147-0050), vendu séparément.
Caractéristiques :- Graduations sérigraphiées de 5 à 35 ml, par incréments de 1 ml
- Peut supporter des forces pouvant atteindre 50 000 x g dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées — nécessite l’adaptateur DS3147-0050 et le bouchon de scellage DS3132-0024 vendus séparément
- Fourni avec des bouchons en PP sans revêtement pour des performances étanches† jusqu’à 10 000 x g ; nécessite l’adaptateur DS3147-0050
- Les tubes en copolymère de polypropylène sont translucides et offrent une meilleure résistance chimique que le PC ; autoclavables à répétition
- Les tubes doivent être remplis au moins à 80 % de leur capacité pour offrir des performances correctes.
- Autoclavables / risque biologique / gradués / étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec un bouchon Nalgene
Informations de commande :
Pour garantir un fonctionnement étanche, surtout à des vitesses supérieures à 10 000 x g ou en cas de centrifugation de matières dangereuses, utilisez le bouchon de scellage Nalgene réf. DS3132-0024.
Inclut :
Fournis avec un bouchon à vis en PP sans revêtement pour des performances étanches† pendant une utilisation normale.
Matériel nécessaire :
Adaptateur de tube en PC blanc (voir DS3147-0050 ci-dessous) pour la centrifugation.
Informations sur le recyclage :
Les tubes à centrifuger en polypropylène (PP) et en copolymère de polypropylène (PPCO) réutilisables Nalgene sont conçus pour durer de nombreuses centrifugations dans des conditions de laboratoire typiques. Néanmoins, comme pour tous les produits durables, ils doivent être retirés et remplacés un jour ou l’autre. Ces tubes à centrifuger sont recyclables dans de nombreuses communautés. En fin de vie du produit, lavez et recyclez vos tubes à centrifuger en PP et PPCO Nalgene si les services sont disponibles dans votre communauté.
Spécification
PP (polypropylène) | |
Copolymère de polypropylène | |
10 | |
Oui | |
Conique | |
Non | |
De 5 à 35 ml par incréments de 1 ml | |
Peuvent supporter les forces allant jusqu’à 50 000 x g dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées (requièrent un adaptateur DS3147-0050) (Les tubes doivent être remplis au moins à 80 % de leur capacité pour des performances optimales.) |
35 ml | |
100 | |
Non stérile | |
Conique | |
Bouchon à vis | |
28,3 mm | |
Tube à centrifuger |
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les systèmes de fermeture Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les produits Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température ambiante et sous une pression normale lorsqu’ils sont utilisés avec leurs bouchons Nalgene associés.