Learn More
Thermo Scientific™ Membranes de filtration Nalgene™
Réalisez des analyses microbiennes et particulaires grâce à ces membranes de filtration. Disponibles sous différentes formes pour vos travaux sur la qualité de l’eau, la stérilisation à froid ou le nettoyage de vos échantillons.
171.00€ - 331.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | PSU |
Alert:
Doivent être humides lors du passage en autoclave
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10758501
|
Thermo Scientific™
DS0310-4000 |
250 ml |
171.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10614022
|
Thermo Scientific™
DS0310-4050 |
500 ml |
331.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Réalisez des analyses microbiennes et particulaires grâce aux membranes de filtration Thermo Scientific™ Nalgene™. Disponibles en modèle en nitrate de cellulose pour vos travaux sur la qualité de l’eau, en acétate de cellulose pour la stérilisation à froid, en nylon pour la filtration de solvants ou à préfiltres en fibre de verre pour le nettoyage de vos échantillons.
Acétate de cellulose (AC)
- Excellente résistance aux produits chimiques aux alcools et aux huiles
- Idéales pour la stérilisation à froid des solutions protéiques
- Possibilité de contact à court-terme avec la méthyléthylcétone
- Adaptées pour les études de scintillation liquide
- Peuvent devenir transparentes pour une observation directe à l’aide de paraffine ou d’huile d’amande
- Non stériles, autoclavables (la membrane doit être humide lors du passage en autoclave)
Nitrate de cellulose (NC)
- Meilleure récupération des micro-organismes
- Tests de stérilité, analyses agroalimentaires
- Membrane de 0,45 μm répondant aux exigences des méthodes standard relatives aux travaux sur la qualité de l’eau
- Non stériles, autoclavables
Nylon (NYL)
- Taux de matières extractibles extrêmement faible - aucun agent humidifiant
- Filtration des solvants aqueux et organiques
- Stérilisation de tampons et de milieux de culture
- Utilisation avec les solvants de HPLC
- Non stériles, autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
PSU |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.