Learn More
Thermo Scientific™ Béchers HDPE avec poignées Nalgene™
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
3000 ml
Description
Les béchers Thermo Scientific Nalgene sont dotées de parois ultra-épaisses pour une manipulation sûre des acides, alcalins et solutions chaudes.
Ces béchers gradués avec poignée rectangulaire facilitent le transport et la distribution des liquides et offrent une excellente résistance aux produits chimiques.
- Les graduations moulées en oz et en ml ne s’usent pas avec une utilisation continue ou les lavages
- La poignée rectangulaire moulée permet une manipulation et un versement faciles et sûrs
- Grâce à l’excellente résistance chimique, ils conviennent à un large éventail de solutions
Spécification
Couleur | Naturel, translucide |
Description | Béchers gradués avec poignées |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Matériau | HDPE |
Plage de graduations | 100 ml à 1 000 ml |
Comprend | Poignée |
Incréments | 100 ml |
Quantité | 1; 6 |
Type | Bécher |
Autoclavable | Non autoclavable |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Remarque : Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes.