Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne rectangulaire en HDPE Nalgene™
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 L
20 L
Description
Remplissez, transférez et nettoyez facilement les bonbonnes rectangulaires en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ sans robinet grâce à leur grande ouverture. Dotées d’une conception robuste et peu encombrante, ces bonbonnes en PEHD ont des graduations moulées pratiques pour délivrer un volume donnée en litres et gallons.
- Gradués par incréments de 1 gallon et 5 L pour une plus grande facilité d’utilisation
- Pratique pour les matériaux secs tels que les solides et les poudres
- Étanches†
Inclut :
- Bouchons à vis de 100 mm en polypropylène
Spécification
Capacité (impériale) | 5 gal |
Type de produit | Bonbonne rectangulaire |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 100-415 mm |
Capacité (métrique) | 20 L |
Dimensions (L x l x H) | 318 x 219 x 381 mm (12.5 x 8.63 x 15 in) |
Matériau | PEHD |
À utiliser avec (application) | Pratique pour les matériaux secs tels que les solides et les poudres |
Hauteur (impériale) | 15 po |
Hauteur (métrique) | 381 mm |