Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateur de flacon à centrifuger Nalgene™
Prenez en charge les flacons de 250 ml et assurez-vous que le rotor est adapté à l’adaptateur pour flacon de centrifugeuse en PEBD Thermo ScientificTM NalgeneTM.
Marque:  Thermo Scientific™ DS3125-0250
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10646561
  • 95.00€ / 6 pièces
En stock
Description
Les adaptateurs de flacon à centrifuger Thermo Scientific Nalgene'permettent l'adaptation appropriée de tous les flacons Nalgene de 250 et de 290 ml à l'intérieur des rotors Sorvall GSA.
Nécessaires au bon ajustement et fonctionnement des flacons dans les rotors Sorvall GSA.
  • À utiliser avec les flacons de centrifugeuse Nalgene de 250 ml, numéros de catalogue 3120-0250, 3121-0250, 3122-0250, 3127-0250, 3140-0250 et 3141-0250
  • Adapte les flacons de centrifugeuse Nalgene de 250 ml aux rotors Thermo Scientific Sorval GSA
  • Moulés en LDPE, blanc
Spécification
Spécification
Adaptateur pour centrifugeuses
PEBD
Centrifugeuse adaptateur pour bouteille pour les bouteilles de 250 ml
6
Flacon de 250 ml
250 ml
Blanc
Promotions
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.