Learn More
Thermo Scientific™ Bidons en PEBD Nalgene™ avec bouchon
Manipulez les liquides corrosifs en toute sécurité à l’aide de gants en caoutchouc et des bidons en polyéthylène basse densité avec bouchon.
38.90€ - 348.00€
Spécification
Couleur | Naturels, transparents |
---|---|
Description | Bidon |
Matériau | LDPE |
Nbre par carton | 6 |
Nb par paquet | 1 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10430913
![]() |
Thermo Scientific™
2220-0010 |
4 l | 38-430 mm |
38.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11319714
![]() |
Thermo Scientific™
2220-0020 |
8 l | 53 B |
348.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
Manipulez les liquides corrosifs en toute sécurité à l’aide de gants en caoutchouc et des bidons en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces bidons en polyéthylène à basse densité sont dotés d’une grande poignée de transport et d’une excellente résistance chimique. Le bec verseur se trouve sur le côté pour une distribution facile et précise. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour de faibles substances lixiviables et extractibles.
Jerrycan renforcé• Usage intensif avec poignée de transport
• Polypropylène autoclavable
• Qualité alimentaire FDA 21 CFR 177.1520
• Large poignée de transport pour utilisation avec des gants
• Idéal pour transport de produits corrosifs. Le rebord à bec verseur facilite la distribution de liquide. Ouverture φ 25mm cruche 4 l, φ 36mm cruche 8 l
• Excellente résistance chimique
• Autoclavable bouchon ouvert
• Jerrycan LDPE
Spécification
Naturels, transparents | |
LDPE | |
1 | |
Oui | |
Non | |
Rond | |
Polypropylène | |
Non |
Bidon | |
6 | |
Blanc | |
Non autoclavable | |
Étroit | |
Bidon | |
Bouchon à vis |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.