Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne ronde Nalgen™ en PEBD
Les bonbonnes rondes en LDPE sans robinets Thermo Scientific Nalgene sont un excellent choix pour le stockage et le transport de réactifs.
Marque:  Thermo Scientific™ 2210-0130
177.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21900" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 4.69800kg
Code produit. 10119170
  • 298.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Les bonbonnes rondes en LDPE sans robinets Thermo Scientific Nalgene sont un excellent choix pour le stockage et le transport de réactifs.
Les bonbonnes en LDPE sont dotés de grandes poignées et la résine est un excellent choix pour le stockage de réactifs sensibles aux catalyseurs de polymérisation.
  • Graduations moulées par incréments de 5 L et 1 gallon
  • Étanches†
Inclut :
Bouchon à visser en polypropylène blanc et bouchon 83B
Spécification
Spécification
Bonbonne avec poignée
en PP
Bonbonne ronde en PEBD avec poignée
379 mm
LDPE
678 mm
Non autoclavable
13 gal .
83B
64 mm
50 l
Stockage et transport de réactifs
Poignées